Cirkulationskylare, AWC100
Catalog # 461-0324
Supplier: JULABO GMBH
Specifications
- Temperaturområde:20...40 °C
- Kapacitet:0,9 l
- B×D×H:200×340×300 mm
- Förp.:1
- Typ:AWC100
Specifications
About this item
Den kompakta AWC100 luft till vatten recirkulerande kylaren är designad för att ta bort små värmebelastningar från externa system där kylvattnet kan vara över omgivningstemperaturen och där temperaturkontroll är sekundär. Kylare utan kylenhet är idealiska att använda i system med Peltier-element, analytisk utrustning, polarimetrar, refraktometrar och CCD-kameror. Ventilatorhastigheten (dvs. kylningskapaciteten) kan justeras i två steg. Kylningskapaciteten är beroende av temperaturskillnaden mellan returledningens temperatur och omgivningstemperatur. Kylprincipen: Varm badvätska pumpas genom värmeväxlaren. Värmeväxlaren kyls av en ventilatormotor och avlägsnar därmed den producerade värmen.
- Lättanvänd med indikator för fyllnadsnivå på framsidan
- Nästan ljudlös
- Ekonomisk och miljövänlig eftersom inget kranvatten används
- Pumpkapacitet 2,9 l/min, 200 mbar max.