Miljövänlig cirkulationskylare som sparar på kranvattnet, är snabb och kraftfull samt ger korta nedkylningstider och hög verkningsgrad. Med kompakt design, passar lika bra på som under laboratoriebänken. FC-modellerna har två separata multidisplayer (LED) för visning av aktuella och inställda värden.
- Inbyggt värmeelement för både uppvärmning och nedkylning med FC-modellerna
- FC-kylarna har justerbart område för inlopps-/utloppstemperatur
- Anslutning för extern PT100-givare för extern mätning och kontroll (T-modeller)
- RS232-utgång, anslutningar för inmatning i standbyläge och utgående larm
- Anslutning för extern programmering, temperaturlogg, extern PT100-givare (T-modeller)
Modellerna med "W"-beteckning är vattenkylda, går nästan ljudlöst och avger mindre värme till omgivningen. Med permanent prestandaövervakning via givare samt överbelastningsskydd för pumpmotorn och kompressorn. Om en enhet råkar ut för någon form av störning, stänger den av sig helt och hållet. FC-modellerna har tidigt varningssystem med ljudsignal för låg vätskenivå, och bägge enheterna har hög/låg temperaturgräns samt skydd mot frysning och torrkörning. Med bekväm påfyllning på framsidan och avtagbart ventilgaller.
Max. flöde/max. tryck:
FC-modeller: 20 l/min, 500 mbar tryck
FC S-modeller: 22 l/min, 1200 mbar tryck
FC T-modeller: 28 l/min, 3500 mbar tryck
FC models: 20 l/min, 500 mbar pressure
FC S models: 22 l/min, 1200 mbar pressure
FC T models: 28 l/min, 3500 mbar pressure
FCW2500T with water cooling
- Catalog No:
- 473-3242
- 473-3241
- 473-3230
- 473-0038
- 473-3231
- 473-3232
- 473-0039
- 473-3221
- 473-0024
- 473-3240
- 473-3220
- Environmentally Preferable:
- Water Efficient, Energy Efficient
- Water Efficient, Energy Efficient
- Energy Efficient, Water Efficient
- Energy Efficient, Water Efficient
- Water Efficient, Energy Efficient