ContactUsLinkComponent
Genomflödeskylare, FD200
Genomflödeskylare, FD200
Katalog # 461-3170
Leverantör:  JULABO GMBH
undefined
Genomflödeskylare, FD200
Katalog # 461-3170
Leverantör:  JULABO GMBH
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    10...30 °C
  • B×D×H:
    180×270×390 mm
  • Kyleffekt:
    0,22; 0,18 kW
  • Förp.:
    1
  • Temperaturstabilitet:
    - °C
  • Typ:
    FD200
Specifikationer
Om denna produkt
FD flow through coolers are used for cooling a loop circuit of a closed system, the unit must be connected in the return line of a heating circulator. The compact, easy to use units are suitable for a variety of cooling applications.
  • Lätt att flytta runt i laboratoriet tack vare bekväma bärhandtag
Caution: Anm: Kylningskapacitet vid 20 och 10 °C.