ContactUsLinkComponent
Thermomixer
undefined
Thermomixer
  • Catalog No:
  • HAEP980423003
  • HAEP980523003
  • HAEP980623003
  • Modell:
  • MHR 13
  • MHR 23
  • MHL 23
  • Skakrörelse:
  • Orbital
  • Orbital
  • Linear
  • Inkubationsnoggrannhet:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • Temperaturområde:
  • Ambient +3...130 °C
  • Ambient +3...130 °C
  • Ambient +3...130 °C
  • Temperaturinställning:
  • 0...137 °C
  • 0...137 °C
  • 0...137 °C
  • Uppvärmningshastighet:
  • 11,5 °C/min
  • 9,5 °C/min
  • 9,5 °C/min
  • Uppvärmningseffekt:
  • 200 W
  • 350 W
  • 350 W
  • B×D×H:
  • 220×330×109 mm
  • 220×330×109 mm
  • 220×330×109 mm
  • Vikt:
  • 6,5 kg
  • 7 kg
  • 7 kg
  • Orbit:
  • 3 mm
  • 3 mm
  • 3 mm
  • Antal block:
  • 1
  • 2
  • 2
  • Hastighetsområde:
  • 200 - 1500 min⁻¹
  • 200 - 1500 min⁻¹
  • 200 - 1300 min⁻¹