Blocktermostat, digital, BTD
BTD, 1, 0,2 kW, RT* +5...100 °C, ±0,1 °C, 210×230×110 mm, 2,5 kg
Katalog # 460-0267
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS
Gå till:
Product Details & Documents
Compact digital block heater with fixed circular block. Unit features digital control, two line display allowing simple and accurate setting of temperature and time, plus display of current status while in operation. The aluminium block is housed in durable and easy to clean, chemically resistant plastic. Unit has a 0,1 °C display resolution.
- Temperaturområde RT +5 till 100 °C
- Blocken har plats för upp till 49 prover samtidigt: 24×1,5/2,0 ml, 15×0,5 ml samt 10x0,2 ml mikrorör
- Timer med ljudlarm: mellan 1 min och 96 tim
- Kraftfullt värmeelement för snabb uppvärmning, 25 till 100 °C på bara 15 minuter
- Med övertemperaturskydd
Temperaturuniformitet vid 37 °C ±0,1 °C.
Varning: *RT = rumstemperatur
Obs: Det temperaturstabilitetsvärde som visas ovan gäller vid 37 °C.
Documents
Specifikationer
- Effekt:0,2 kW
- Antal block:1
- Temperaturområde:RT* +5...100 °C
- Vikt:2,5 kg
- B×D×H:210×230×110 mm
- Temperaturstabilitet:±0,1 °C
- Typ:BTD