ContactUsLinkComponent
Industrivåg, för portionering av mat, FD-serien
Industrivåg, för portionering av mat, FD-serien
Catalog # 611-2812
Supplier:  OHAUS
undefined
Industrivåg, för portionering av mat, FD-serien
Catalog # 611-2812
Supplier:  OHAUS
Specifications
  • Modell:
    FD15
  • Vågskål/plattform storlek:
    209×209 mm
  • Seq:
    03
  • Förp.:
    1
  • Upplösning:
    2 g
  • Belastning:
    15000 g
Specifications
About this item
A stainless steel portioning scale designed for use in food service applications, that is durable, easy to clean and gives a stable weight display within 2 seconds. The scale is capable of mains or battery operation with auto-off function to conserve power and has a typical battery life of 120 hours. Applications include check-weighing (positive and negative) with a three LED ‘traffic light' indicator and audible alarm to guide the operator.
  • Enkel programmering av målvikt
  • Nivelleringsfötter och vattenpass på framsidan
  • Uppfyller HACCP-regler
  • LCD-display med bakgrundsbelysning och 19 mm siffror
  • Extern kalibrering
Delivery: Levereras med nättransformator.