Referenselektrod, InLab® Reference
Leverantör: Mettler - Toledo
Certifikat
Om denna produkt
Referenselektroder med S7-kontakt.
- InLab® Reference Plus är idealisk för mätningar med jonselektiva elektroder
- Referenssystem för InLab® referensserie: ARGENTHAL™ referenssystem med fälla för silverjoner som förhindrar kontamination av sulfider och proteiner
Material: Glass
Ordering information: Levereras med testcertifikat och utan kabel. Andra elektroder finns vid förfrågan.