ContactUsLinkComponent
pH electrodes, micro, Orion
pH electrodes, micro, Orion
Katalog # 662-0886
Leverantör:  Thermo Orion
undefined
pH electrodes, micro, Orion
Katalog # 662-0886
Leverantör:  Thermo Orion
Specifikationer
  • Anslutning:
    BNC
  • Ø×L:
    1,3/6×120 mm
  • För:
    Gels or smaller sample volumes (Requires only 0,5 µl of sample)
  • Typ:
    9810BN
  • Beskrivning:
    Micro pH electrode 9810BN
  • Material:
    Glas
  • Diafragma:
    Ceramic
  • Förp.:
    1
  • Temp:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
Specifikationer
Om denna produkt
pH electrodes with BNC connector and 1 m cable.
  • pH range: 0 to 14
  • Material: Glass