VWR® Spec-Wipe® 3, Renrumsduk, steril
Catalog # 115-0033
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Förp.:20/innerpåse, 5 innerpåsar/ytterpåse
- Beskrivning:Spec-Wipe® 3
- L×B:300×300 mm
- Modell:Spec-Wipe® 3
- Fibrer (>100 µm):14,8×10³/m²
- Basvikt:67 g/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):17,1 × 10⁶/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:335 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:1 s
- Absorptionsförmåga – inre:4,82 ml/g
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,056 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,015 g/m²
- Joner – natrium:11,2 ppm
- Joner – klorid:7,8 ppm
Specifications
About this item
These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
- Inget mönster
- Tillverkad utan användning av kemikalier, minskar jonföroreningar
- Gammasteriliserad till 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
För rengöring av LAF-bänkar, renrumsytor, glasvaror och allmän utrustning. Lämplig för läkemedels- och bioteknikindustrier.
Användning i renrum, Grade A, ISO 5 renrum.
Färg: Vit
Certifications: Uppfyller ANSI/AAMI/ISO 11137 och AMMI TIR 27, Metod VDMax.