Renrumsduk, Polynit Heatseal
Supplier: CONTEC
Certificates
About this item
Idealisk för torkning av externa ytor och rengöring av invändiga ytor på processverktyg eller annan utrustning. Tillverkad i 100% stickad texturerad polyester.
- God absorbtion av lösningsmedel, tål nötning och kemikalier
- Extremt låg partikelhalt och fibrer
- Laserskurna kanter, försluter fibrer i kanterna
Anpassad för renrum klass 1, ISO 3, M1.5
Färg: Vit.
Specifications
- Catalog No:
- CONTLWPN0020
- CONTLWPS0030
- CONTPNHS-99B/150
- 115-2148
- CONTPNHS-44B
- CONTPNHS-99B
- 115-0375
- 115-0376
- 115-0268
- Modell:
- Polynit Heatseal
- Polynit Heatseal
- Polynit Heatseal
- Polynit Heatseal
- Polynit Heatseal
- Polynit Heatseal
- Basvikt:
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:
- 357 ml/m²
- 357 ml/m²
- 357 ml/m²
- 357 ml/m²
- 357 ml/m²
- 357 ml/m²
- Absorptionsförmåga – inre:
- 2,39 ml/g
- 2,39 ml/g
- 2,39 ml/g
- 2,39 ml/g
- 2,39 ml/g
- 2,39 ml/g
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- 1 s
- 1 s
- 1 s
- 1 s
- 1 s
- 1 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,012 g/m²
- 0,012 g/m²
- 0,012 g/m²
- 0,012 g/m²
- 0,012 g/m²
- 0,012 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- 0,010 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 0,15×10³/m²
- 0,15×10³/m²
- 0,15×10³/m²
- 0,15×10³/m²
- 0,15×10³/m²
- 0,15×10³/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):
- 4,3 × 10⁶/m²
- 4,3 × 10⁶/m²
- 4,3 × 10⁶/m²
- 4,3 × 10⁶/m²
- 4,3 × 10⁶/m²
- 4,3 × 10⁶/m²
- Joner – klorid:
- 0,06 ppm
- 0,06 ppm
- 0,06 ppm
- 0,06 ppm
- 0,06 ppm
- 0,06 ppm
- Joner – natrium:
- 0,17 ppm
- 0,17 ppm
- 0,17 ppm
- 0,17 ppm
- 0,17 ppm
- 0,17 ppm