Renrumsdukar, ValuSeal® 1500 / LP
115-0539
- Förp.:Bulk
- Beskrivning:ValuSeal® 1500, torkdukar
- L×B:180×180 mm
- Modell:ValuSeal® 1500
- Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):0,74 × 10³/cm²
- Fibrer (>100 µm):0,037/cm²
- Basvikt:130 g/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:538 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:1 s
- Absorptionsförmåga – inre:4,1 ml/g
- Skjutmått:473 µm
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,0031 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,0065 g/m²
- Joner – kalcium:0,041 ppm
- Joner – magnesium:0,0088 ppm
- Joner – kalium:0,016 ppm
- Joner – natrium:0,069 ppm
- Joner – klorid:0,21 ppm
Servetter med försluten kant är idealiska för rengöring av kritiska verktyg och maskiner, designad för användning i tillverkning av enheter känsliga för mikropartikelkontaminering, icke-flyktiga rester och joner. Tillverkad av 100% patentstickad polyesterfilamentgarn.
- Mycket låg partikelhalt och fibrer
- Slittålig och nötningstålig för tuff rengöring
- Mycket god absorbering
- Partispårande av varje paket
- Tvättad i ett ISO 4, klass 10 renrum
ValuSeal® LP servetter har fina ultraljudsförslutningar och ValuSeal® 1500 servetter är laserförslutna.
Lämpar sig för användning i renrum klass 1, ISO 3, M1.5.
Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.