Renrumsdukar, ProWipe® 750#
Leverantör: BERKSHIRE
Certifikat
Om denna produkt
Icke-vävd polypropylen/cellulosa-blandning, för allmänna applikationer där synlig fiberkontaminering är ett bekymmer. Servetter har tålig fiberkonstruktion för tuff rengöring och är användbara för spillkontroll och våta utrymmen.
- Multi-layer composite with cellulose layer thermally bonded between the two polypropylene outer layers
- Engineered for compatibility with acid solvents
- Extremely durable and pure with very low particle and fiber generation
- High absorbency to weight ratio may reduce cost in use compared to similar weight nonwovens
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
- Autoclavable
Lämplig för användning för klass 100, ISO 5 tvättrum.
Colour: White
Caution: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.
Specifikationer
- Catalog No:
- 115-0351
- Modell:
- ProWipe® 750
- Basvikt:
- 65 g/m²
- Absorptionsförmåga – yttre:
- 424 ml/m²
- Absorptionsförmåga – inre:
- 6,5 ml/g
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- 2 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,080 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,044 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 7,1/cm²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
- 6,2 × 10³/cm²
- Skjutmått:
- 290 µm
- Joner – kalcium:
- 0,14 ppm
- Joner – klorid:
- 56 ppm
- Joner – magnesium:
- 0,032 ppm
- Joner – kalium:
- 29 ppm
- Joner – natrium:
- 100 ppm