ContactUsLinkComponent
Renrumsdukar, ProWipe® 880
Renrumsdukar, ProWipe® 880
Supplier:  BERKSHIRE
Certificates
undefined
Renrumsdukar, ProWipe® 880
Supplier:  BERKSHIRE
Specifications
  • Catalog No:
  • 115-0353
  • BERKPW880.0810.12
  • Modell:
  • ProWipe® 880
  • ProWipe® 880
  • Basvikt:
  • 67,7 g/m²
  • 67,7 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 335 ml/m²
  • 335 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 4,9 ml/g
  • 4,9 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 3 s
  • 3 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,15 g/m²
  • 0,15 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,086 g/m²
  • 0,086 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 0,48/cm²
  • 0,48/cm²
  • Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
  • 0,86 × 10³/cm²
  • 0,86 × 10³/cm²
  • Skjutmått:
  • 292 µm
  • 292 µm
  • Joner – kalcium:
  • <0,0041 ppm
  • <0,0041 ppm
  • Joner – klorid:
  • 0,50 ppm
  • 0,50 ppm
  • Joner – magnesium:
  • 0,0031 ppm
  • 0,0031 ppm
  • Joner – kalium:
  • 91 ppm
  • 91 ppm
  • Joner – natrium:
  • 3,4 ppm
  • 3,4 ppm
Specifications