Renrumsdukar, sterila, Gamma Wipe® 120
Katalog # 115-0347
Leverantör: BERKSHIRE
Specifikationer
- Förp.:20 per påse, 15 påsar per låda
- Beskrivning:Gamma Wipe® 120
- L×B:300×300 mm
- Modell:Gamma Wipe® 120
- Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):0,22 × 10³/cm²
- Fibrer (>100 µm):0,35/cm²
- Basvikt:151 g/m²
- Absorptionsförmåga:509 ml/m²; 3,4 ml/g
- Absorptionsförmåga – hastighet:1 s
- Skjutmått:521 µm
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,0045 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,0092 g/m²
- Joner – klorid:0,39 ppm
Specifikationer
Om denna produkt
Tillverkad av 100% filament, stickad maskfritt polyester. Tvättad i ett renrum ISO klass 4 (klass 10) före sterilisering.
- Servetten är otroligt stark för tuff rengöring och har låg partikelgenerering för kritisk torkning
- Motstår nötning och lösningsmedel
- Satsnummer för strålningscertifikat steriliseringscertifikat finns i varje låda
- Gammabestrålad till en sterilitetsnivå 10⁻⁶
Lämpar sig för användning i miljöer klass 10, ISO 4, M2.5.
Certifications: Enligt ANSI/ISO/AAMIs riktlinjer
Caution: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.