ContactUsLinkComponent
Renrumsdukar, sterila, Gamma Wipe® 67
Renrumsdukar, sterila, Gamma Wipe® 67
Leverantör:  BERKSHIRE
Certifikat
undefined
Renrumsdukar, sterila, Gamma Wipe® 67
Leverantör:  BERKSHIRE
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 115-0348
  • 115-0262
  • BERKGW67ST0980
  • Modell:
  • Gamma Wipe® 67
  • Gamma Wipe® 67
  • Gamma Wipe® 67
  • Basvikt:
  • 67,6 g/m²
  • 67,6 g/m²
  • 68,3 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 291 ml/m²
  • 291 ml/m²
  • 320 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 4,3 ml/g
  • 4,3 ml/g
  • 4,7 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 2 s
  • 2 s
  • 2 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,028 g/m²
  • 0,028 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,038 g/m²
  • 0,038 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 200/cm²
  • 200/cm²
  • 100/cm²
  • Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
  • 16 × 10³/cm²
  • 16 × 10³/cm²
  • 20×10³/cm²
  • Skjutmått:
  • 243 µm
  • 243 µm
  • Joner – klorid:
  • 39 ppm
  • 39 ppm
  • Joner – kalium:
  • 4,1 ppm
  • 4,1 ppm
  • Joner – natrium:
  • 49 ppm
  • 49 ppm
Specifikationer
Relaterad information