Renrumsdukar, förindränkta, AlphaSat®
Leverantör: Texwipe
Certifikat
Om denna produkt
These highly sorbent wipes are made from 100% continuous filament polyester in a double-knit, 'no run' interlock pattern. The wipes are pre-wetted with 70% IPA and 30% deionised water.
- Superior strength with low particle generation and low extractable levels
- Laundered cut edge
- Excellent chemical and abrasion resistance
Ideal for general wiping, spill control, polishing and cleaning in critical environments (ISO Class 4 to 9).
Colour: White
Packaging: Solvent safe, reclosable packaging.
Caution: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
*Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
*Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Catalog No:
- 115-0457
- 115-0456
- 115-0458
- Modell:
- AlphaSat®
- AlphaSat®
- AlphaSat®
- Basvikt:
- 158 g/m²
- 158 g/m²
- 158 g/m²
- Absorptionsförmåga:
- 530 ml/m²
- 530 ml/m²
- 530 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- 0,5 s
- 0,5 s
- 0,5 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,02 g/m²
- 0,02 g/m²
- 0,02 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,04 g/m²
- 0,04 g/m²
- 0,04 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 2000/m²
- 2000/m²
- 2000/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm):
- 8,4 × 10⁶/m²
- 8,4 × 10⁶/m²
- 8,4 × 10⁶/m²
- Joner – klorid:
- 0,05 ppm
- 0,05 ppm
- 0,05 ppm
- Joner – kalium:
- 0,06 ppm
- Joner – natrium:
- 0,22 ppm
- 0,22 ppm
- 0,22 ppm