Renrumsdukar, Vectra Honeycomb® 10
Katalog # 115-0302
Supplier: Texwipe
Specifications
- Förp.:"bag in bag" (lösningsmedelssäker)
- Beskrivning:TX1060
- L×B:229×229 mm
- Fibrer (>100 µm):240/m²
- Basvikt:164 g/m²
- Partikelgenerering (0,5 - 5 µm, by ASTM E2090 Test):9,5 × 10⁶/m²
- Partikelgenerering (5 - 100 µm, by ASTM E2090 Test):290000/m²
- Absorptionsförmåga:360 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:0,5 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:0,02 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:0,05 g/m²
- Joner – natrium:0,13 ppm
- Joner – klorid:0,07 ppm
Specifications
About this item
Double-knit 100% continuous-filament polyester wipe is ideal for removal of process residues and broken wafer segments.
- God absorbering och känselförmåga
- Alla fyra kanter är termiskt förslutna för att förhindra avsläpp av partiklar och fibrer
Packaging: För att minska partikelbildning är servetterna Vectra-behandlade.
Caution: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.