Torkdukar, impregnerade med silikon, SilSat™
Katalog # 129-0248
Leverantör: MICRONOVA
Specifikationer
- Förp.:8 torkdukar/förpackning, dubbla påsar
- L×B:152×102 mm
Specifikationer
Om denna produkt
SilSat-dukar adresserar problemet med att kontrollerat applicera smörjmedel genom att erbjuda högklassigt silikon på en förfuktad duk. Varje duk bär flera gram silikon, tillräckligt för att underhålla utrustning eller rullar på fyllinjer eller fukta stopplock och -ventiler. Dukarna är gammabestrålade.
- Högklassig silikon/alkoholblandning
- Låg impregnering
- Undviker möjlig överföring av silikon in i produkter eller andra kritiska ytor
Fär:Vit
Weight: 106 g/m²