Orders LinkContactUsLinkComponent
Renrumsdukar, MicroSeal® 1200
Renrumsdukar, MicroSeal® 1200
Renrumsdukar, MicroSeal® 1200
Leverantör:  
Certificates
Renrumsdukar, MicroSeal® 1200
0 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These wipes made from 100% continuous filament polyester knit fabric are designed for the highest level of contamination control in critical processing applications.
  • Ren, mjuk och med böjliga kanter, är försluten på 4 sidor
  • Låg partikelhalt och fibrer, hög absorbering
  • Mycket hög rivhållstyrka
  • Partispårande av varje paket
Idealiska för rengöring av repkänsliga ytor. Tillverkad av 100% polyesterfilamentgarn. Tvättad och packad i ett ISO 4, klass 10 renrum.
Lämpliga för användning i klass 1-, ISO 3- och M1.5-renrum.
Colour: White
Varning: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • BERKMS1200.0404B10
  • 115-0349
  • Modell:
  • MicroSeal® 1200
  • MicroSeal® 1200
  • Basvikt:
  • 154 g/m²
  • 154 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 512 ml/m²
  • 512 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 3,3 ml/g
  • 3,3 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 1 s
  • 1 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,0045 g/m²
  • 0,0045 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,0082 g/m²
  • 0,0082 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 0,036/cm²
  • 0,036/cm²
  • Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
  • 0,40 × 10³/cm²
  • 0,40 × 10³/cm²
  • Skjutmått:
  • 507 µm
  • 507 µm
  • Joner – kalcium:
  • 0,046 ppm
  • 0,046 ppm
  • Joner – klorid:
  • 0,30 ppm
  • 0,30 ppm
  • Joner – magnesium:
  • 0,011 ppm
  • 0,011 ppm
  • Joner – kalium:
  • 0,010 ppm
  • 0,010 ppm
  • Joner – natrium:
  • 0,17 ppm
  • 0,17 ppm
Specifikationer
Product Family Options