Torkduk för renrum, Kimtech™ Pure W4
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Våtservetter gjorda av 100% PP, idealisk för speciella rengöringsapplikationer inom kritiska områden tack vare den termiska förslutningen (dvs inget lim eller bindemedel).
- Levereras dubbelpackad i antistatiska påsar
- Skurna kanter
- Tål syror, alkali och lösningsmedel
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Färg: Vit
Specifications
- Catalog No:
- 115-2163
- 115-1277
- Absorptionsförmåga:
- 445 ml/m²
- 445 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- 1,4 s
- 1,4 s
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 1,27%
- 1,27%
- Fibrer (>100 µm):
- 6,3×10³/m²
- 6,3×10³/m²
- Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
- 13 × 10³/cm²
- 13 × 10³/cm²
- Joner – klorid:
- 36 ppm
- 36 ppm
- Joner – kalium:
- 5,3 ppm
- 5,3 ppm
- Joner – natrium:
- 87,9 ppm
- 87,9 ppm