Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
Scintillation vials
21,25 ml, 27×51 mm, Ja
Katalog # 548-0255
Leverantör:   MURRAY S
Scintillation vials
Katalog # 548-0255
Leverantör:  MURRAY S
Scintillation vials
Scintillation vials
21,25 ml, 27×51 mm, Ja
Price
9 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 Items
Product Details & Documents
These clear scintillation vials with screw cap are made from low potassium glass.
  • Complete with fitted foil lined cap
Documents
Specifikationer
  • Med lock:
    Ja
  • Diam×H:
    27×51 mm
  • Kapacitet:
    21,25 ml
  • Seq:
    01