Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, WHEATON®
Leverantör:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, WHEATON®
Leverantör:  DWK Life Sciences
Certificates
Scintillation vials, WHEATON®
Scintillation vials, WHEATON®
14 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    Med lock
    Typ av lock
    Lock storlek
    Lockmaterial
    Septum
    Tillgänglighet
    Price
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Attached
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3 750,00 kr
    3 750,00 kr
    1 * 500 Items
       3 750,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Attached
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3 750,00 kr
    3 750,00 kr
    1 * 500 Items
       3 750,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Attached
    22 mm
    Urea
    Metal foil
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4 425,00 kr
    4 425,00 kr
    1 * 500 Items
       4 425,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Attached
    22 mm
    PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4 850,00 kr
    4 850,00 kr
    1 * 500 Items
       4 850,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Attached
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 6 050,00 kr
    6 050,00 kr
    1 * 500 Items
       6 050,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3 775,00 kr
    3 775,00 kr
    1 * 500 Items
       3 775,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 975,00 kr
    5 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 975,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3 800,00 kr
    3 800,00 kr
    1 * 500 Items
       3 800,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 975,00 kr
    5 975,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 975,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 500 Items
       4 725,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    PE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 7 825,00 kr
    7 825,00 kr
    1 * 1.000 Items
       7 825,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    Urea
    Metal foil
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 7 350,00 kr
    7 350,00 kr
    1 * 1.000 Items
       7 350,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 6 050,00 kr
    6 050,00 kr
    1 * 500 Items
       6 050,00 kr
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Ja
    Separate
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 10 225,00 kr
    10 225,00 kr
    1 * 1.000 Items
       10 225,00 kr