Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, trident vials, squat
Sample vials, trident vials, squat
Leverantör:   MURRAY S
Sample vials, trident vials, squat
Leverantör:  MURRAY S
Certificates
Sample vials, trident vials, squat
Sample vials, trident vials, squat
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with snap-on lid. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
  • Wide opening for easy filling and emptying
  • With beaded rim and sealing snap-on lid
  • Robust and economical, will withstand moderate temperature change
Förpackning: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    Med lock
    Tillgänglighet
    Price
  • Squat
    7,00 ml
    23×34 mm
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 190 Items
    1 * 190 Items - 2 100,00 kr
    2 100,00 kr
    1 * 190 Items
       2 100,00 kr
  • Squat
    10,50 ml
    23×46 mm
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 190 Items
    1 * 190 Items - 2 225,00 kr
    2 225,00 kr
    1 * 190 Items
       2 225,00 kr
  • Squat
    14,00 ml
    25×48 mm
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 162 Items
    1 * 162 Items - 2 000,00 kr
    2 000,00 kr
    1 * 162 Items
       2 000,00 kr
  • Squat
    28,25 ml
    27×72 mm
    Ja
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 140 Items
    1 * 140 Items - 2 375,00 kr
    2 375,00 kr
    1 * 140 Items
       2 375,00 kr