Orders LinkContactUsLinkComponent
Serumflaskor, WHEATON®
Leverantör:   DWK Life Sciences
Serumflaskor, WHEATON®
Leverantör:  DWK Life Sciences
Certificates
Serumflaskor, WHEATON®
Serumflaskor, WHEATON®
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These clear glass vials are manufactured from Wheaton '200' low extractable borosilicate glass to maintain uniform wall thickness. The amber vials are manufactured from Wheaton '320'  borosilicate glass.
  • Med en blowback-mekanism i flaskhalsen och en specialdesignad botten för ökad styrka
  • Dessa funktioner är viktiga vid frystorkning
  • Flaskorna levereras i förpackningar moduler som minskar kontamineringen
 : Uppfyller standarderna för ASTM typ 1, klass A/B och USP typ 1
 : Flaskorna levereras utan lock.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Botten
    Diam×H
    Material
    Färg
    Med lock
    Tillgänglighet
    Price
  • WHEAWUBB2MLC-T-EP
    int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth)
    int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth)
    2,00 ml
    Flat bottom
    14,75×32 mm
    Glas
    Brun
    Nej
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 225 Items
    1 * 225 Items - 2 375,00 kr
    2 375,00 kr
    1 * 225 Items
       2 375,00 kr
  • WHEAWUBB5MLA-T-EP
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    5,00 ml
    Flat bottom
    21,75×40 mm
    Glas
    Brun
    Nej
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 600,00 kr
    1 600,00 kr
    1 * 100 Items
       1 600,00 kr
  • 548-2014
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    20,00 ml
    Flat bottom
    30,5×58 mm
    Glas
    Klar
    Nej
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 3 150,00 kr
    3 150,00 kr
    1 * 120 Items
       3 150,00 kr