Lock för krympvialer ND 8, Chromacol™
Catalog # 548-1228
Leverantör: CHROMACOL
Specifikationer
- Hårdhet:50° shore
- Septum:White silicone/red PTFE
- Typ:8-AC-ST15
- Beskrivning:8×5 mm kryimplock, med förmonterad 1,4 mm septum i vit silikon/röd PTFE
- Seq:08
- Tjocklek:1,3 mm
- Förp.:500