Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Lock
Lock, kromatografivialer
Snäpplock
Snäpplock
Snäpplock
Catalog # 548-0266
Supplier:
CHROMACOL
Expand image
Snäpplock
Catalog # 548-0266
Supplier:
CHROMACOL
Specifications
Typ:
11-PSN(B)-TST1
Beskrivning:
Blått 11 mm snäpplock i PE med septum i röd PTFE/vit silikon/röd PTFE
Förp.:
500
Specifications
About this item
Product Details
Product Details