Orders LinkContactUsLinkComponent
Backventil
Leverantör:   KARTELL
Backventil
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Backventil
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, genomskinlig. Förhindrar tryckförlust och återflöde. Högsta arbetstryck 2 bar och lägsta arbetstryck 0,07 bar vid rumstemperatur (20 °C).
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Med avsmalnande ändar för att säkerställa att slangen hålls fast
Product Family Options
Produktinformation
  • Tubing size
    Tillgänglighet
    Price
  • 7,6 - 10 mm ID
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 10 Items
       530,00 kr
  • 9,2 - 12,5 mm ID
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 975,00 kr
    975,00 kr
    1 * 10 Items
       975,00 kr