Packning, HelixMark®
Supplier: Freudenberg Medical Europe GmbH
Certificates
About this item
Silicone, platinum-cured.
- Tillverkad i enlighet med GMP i en produktionsanläggning som registrerats av FDA för tillverkning av medicinska produkter
- Går att sterilisera med autoklavering, etylenoxid och gammastrålning inom användarens valideringscykler och sterilisationsnivåer
- Uppfyller krav enligt USP klass VI. Materialcertifikat och uppgifter om batchspårbarhet i varje låda
Packning för biomedicinsk/farmaceutisk användning för process utan sprickor och deformation. Innehåller inga föroreningar eller urlackningsprodukter.
ISO 13485
Certifications: ISO 13485