Kapillärkapare, polymerrör
Katalog # 554-1104
Leverantör: VICI JOUR RESEARCH
Specifikationer
- Beskrivning:Guillotine tubing cutter
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Skärare för kapning av PTFE, PEEK och andra polymerslangar.
Skärare för kapning av PTFE, PEEK och andra polymerslangar.