VWR®, Slang av silikon
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Silikon, genomskinlig, tvärbunden peroxid.
- Goda fysiska egenskaper, ihopvikbar, elastik och flexibel
- Lämplig för användning med livsmedel enligt FDA
- Tillverkad under GMP-förhållanden, ISO 13485, konformitetscertifikat medföljer varje rulle
För laboratorie-, medicinska-, biotekniska, fermentation och farmaceutiska applikationer. Biologiskt neutral (USP klass VI). Uppfyller Eur. Ph. (2nd ed.).
Temperaturbeständighet: −50 till +200 °C (en kort stund upp till 250 °C)
Hårdhet (Shore-mätare A): 60 ±5
Densitet: 1,16
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberCoC VWR® Tubing silicone.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI228-0701_3984378 CoC_VWRI228-0701_4019555 CoC_VWRI228-0701_4647797 COC_VWRI228-0701_5324326 COC_VWRI228-0701_5383885
More
VWRI228-0726_BSE-TSE VWRI228-1517_TUBING SILICONE 3 X 6 MM_BSE_REV0
BSE/TSE Certificates
VWR® for filtration