Torkrör
Katalog # 201-9110
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Specifikationer
- Ø inr.:13 mm
- Längd:130 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar