Orders LinkContactUsLinkComponent
Test and sample tubes
Test and sample tubes
Leverantör:   DELTALAB
Test and sample tubes
Leverantör:  DELTALAB
Certificates
Test and sample tubes
Test and sample tubes
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Clear polystyrene (PS).
  • Temperature resistance from −10 up to +70 °C (for short periods up to +80 °C)
  • Can be centrifuged up to 7500×g
  • Tubes 212-3304 graduated to 2,5/5,0 and 10 ml; tubes 212-3302 graduated to 1,25 and 5,0 ml
Precision moulded sample tubes for a wide variety of applications. With round base. Non sterile.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 3 ml
    54,4 mm
    11,5 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 675,00 kr
  • 4 ml
    69,4 mm
    10,8 mm
    9,1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 2 950,00 kr
    2 950,00 kr
    1 * 3.000 Items
       2 950,00 kr
  • 5 ml
    74,5 mm
    11,8 mm
    10,3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 1.000 Items
       875,00 kr
  • 6 ml
    87,6 mm
    12 mm
    10,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 125,00 kr
  • 5 ml
    74,6 mm
    13 mm
    11 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 7 ml
    99,6 mm
    12,9 mm
    11 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 525,00 kr
    1 525,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 525,00 kr
  • 10 ml
    96,5 mm
    15,6 mm
    13,8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 850,00 kr
    850,00 kr
    1 * 500 Items
       850,00 kr
  • 11 ml
    99,8 mm
    16 mm
    13,8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 500 Items
       1 025,00 kr
  • 17 ml
    151 mm
    16,3 mm
    14,6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 850 Items
    1 * 850 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 850 Items
       3 600,00 kr
Closures
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 900,00 kr
    1 900,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 900,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 16 mm tubes
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 700,00 kr
    1 700,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 16 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 2.000 Items
       955,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 2.000 Items
       955,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 2.000 Items
       955,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    Malvafärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    Ofärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivning
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Röd
    Med skruvlock
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 905,00 kr
    905,00 kr
    1 * 1.000 Items
       905,00 kr