Provrör
0,6 ml, 40 mm, 6 mm, Round base plastic tubes, Polystyrene, Base tube, Icke sterilt
Catalog # SLINRT15
Supplier: STERILIN
Jump to:
Product Details & Documents
PS, klart,osterilt.
- Ett praktiskt alternativ till glasrör
: Levereras rent och dammfritt.
Specifications
- Ø utv.:6 mm
- Sterilitet:Icke sterilt
- Typ:Base tube
- Kapacitet:0,6 ml
- Beskrivning:Round base plastic tubes
- Längd:40 mm
- Material:Polystyrene
- Seq:01