Test tubes without rim, medium wall
Leverantör: MURRAY S
Gå till:
Om denna produkt
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Certifications: ISO 4142:2002
9 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Certifications: ISO 4142:2002
Product Family Options
Produktinformation
- LängdØ utv.TillgänglighetPrice
- 75 mm10 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 050,00 kr1 050,00 kr1 * 100 Items1 050,00 kr
- 75 mm12 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 150,00 kr1 150,00 kr1 * 100 Items1 150,00 kr
- 100 mm12 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 250,00 kr1 250,00 kr1 * 100 Items1 250,00 kr
- 100 mm16 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 550,00 kr1 550,00 kr1 * 100 Items1 550,00 kr
- 125 mm16 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 725,00 kr1 725,00 kr1 * 100 Items1 725,00 kr
- 150 mm16 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 975,00 kr1 975,00 kr1 * 100 Items1 975,00 kr
- 150 mm18 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 2 150,00 kr2 150,00 kr1 * 100 Items2 150,00 kr