Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
Leverantör:   MURRAY S
Specimen tubes
Leverantör:  MURRAY S
Certificates
Specimen tubes
14 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Product Family Options
Produktinformation
  • Längd
    Ø utv.
    Väggtjocklek
    Tillgänglighet
    Price
  • 38 mm
    10 mm
    0,60 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2 975,00 kr
    2 975,00 kr
    1 * 250 Items
       2 975,00 kr
  • 38 mm
    12 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 725,00 kr
    1 725,00 kr
    1 * 100 Items
       1 725,00 kr
  • 50 mm
    10 mm
    0,60 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 250 Items
       1 800,00 kr
  • 50 mm
    12 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 775,00 kr
    775,00 kr
    1 * 100 Items
       775,00 kr
  • 50 mm
    16 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 925,00 kr
    925,00 kr
    1 * 100 Items
       925,00 kr
  • 50 mm
    19 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 855,00 kr
    855,00 kr
    1 * 100 Items
       855,00 kr
  • 50 mm
    25 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 100 Items
       1 100,00 kr
  • 75 mm
    12 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 100 Items
       1 100,00 kr
  • 75 mm
    16 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 425,00 kr
    1 425,00 kr
    1 * 100 Items
       1 425,00 kr
  • 75 mm
    19 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 100 Items
       1 075,00 kr
  • 75 mm
    25 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 225,00 kr
    1 225,00 kr
    1 * 100 Items
       1 225,00 kr
  • 100 mm
    12 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 985,00 kr
    985,00 kr
    1 * 100 Items
       985,00 kr
  • 100 mm
    25 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 350,00 kr
    1 350,00 kr
    1 * 100 Items
       1 350,00 kr
  • 150 mm
    25 mm
    0,85 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 425,00 kr
    2 425,00 kr
    1 * 100 Items
       2 425,00 kr