Strips med 8 PCR-rör och separata stripslock
: Brand
PP. Åtta anslutna 0,2 ml-rör och kupolformade eller platta lock i strips om Åtta.
- De platta locken lämpar sig för realtids-PCR (qPCR)
- Lätta att öppna och stänga utan verktyg
- Rören har en hållarrem i en ände och täckremsorna har en liten kant på sidan av varje lock för försiktig, kontamineringsfri öppning
- DNas-, DNA- och RNas-fria
Colour: Clear