Strips med 8 PCR-rör och vidhängande lockremsor
Catalog # 211-3264
Supplier: Brand
Specifications
- Kapacitet:0,2 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Strips med 8 PCR-rör med välvda lockremsor
- Förp.:125
Specifications
About this item
PP. Åtta strips med 0,2 ml PCR-rör med fastsatta remsor med välvda lock.
- Välvda lock underlättar enhandsarbete
- Certifierat fri från RNas, DNas och human DNA
Färg: Klar
Colour: Clear