Mikrorör, 0,5 ml
211-2612
: Brand
- Typ:Med vidhängande lock
- Version:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:0,5 ml
- Färg:Färglös
- Förp.:1.000
- Max g-tal:10 000×g
PP, autoklaverbart, med vidhängande lock.
- Tål upp till 10 000×g
- Platt lock som kan märkas och perforeras
- Tätslutande, vidhängande lock som är lätt att öppna