Mikrorör, 2,0 ml
Catalog # 211-2606
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Typ:with attached lid
- Version:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:2,0 ml
- Färg:Färglös
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
PP, graderat, autoklaverbart, med vidhängande lock.
- Tål upp till 20 000×g
- Platt lock som kan märkas och perforeras
- Frostad märkyta