Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparatrör
Preparatrör
Leverantör:   RESCH
Preparatrör
Leverantör:  RESCH
Certificates
Preparatrör
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
AR-Glas® med slät kant.
Prisvärt odlingsrör för engångsbruk. Används för applikationer som inte innebär hög termisk stress. Goda kemiska och fysikaliska egenskaper.
Product Family Options
Produktinformation
  • Väggtjocklek
    Höjd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • 0,8 - 1,0 mm
    70 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 100 Items
       315,00 kr
  • 0,8 - 1,0 mm
    75 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 250,00 kr
    250,00 kr
    1 * 100 Items
       250,00 kr