Centrifugrör, Quickfit®
Katalog # 201-8268
Leverantör: SciLabware
Specifikationer
- Ø×L:28,5×115 mm
- Kapacitet:30 ml
- Förp.:10
Specifikationer
Om denna produkt
PYREX®, Borsilikatglas, cylinderform, utan propp.
- Precisionsslipad Quickfit®-hals för montering av avsmalnad propp
- Alla rör är markerade med vikt avrundat till närmaste 0,1 g för att rör med likvärdig vikt ska kunna särskiljas från en batch
- Kan centrifugeras upp till 3000×g
Halsstorlek: 24/20