ContactUsLinkComponent
Centrifugrör
Centrifugrör
Catalog # 525-0036
Supplier:  MURRAY S
undefined
Centrifugrör
Catalog # 525-0036
Supplier:  MURRAY S
Specifications
  • Stängningsstorlek:
    -
  • Ø×L:
    17×112 mm
  • Kapacitet:
    18 ml
  • Förp.:
    12
Specifications
About this item
Glass, non-graduated, round bottom, without rim, without cap.