Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugrör
Centrifugrör
Centrifugrör
Leverantör:  Greiner Bio-One
Certificates
Centrifugrör
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Genomskinlig PP eller PS, med skruvlock i HDPE, sterilt eller osterilt, rund eller konisk botten.
  • Ej autoklaverbart (förutom 391-3478: autoklaverbart med lock)
  • Rören 391-3478 och 391-3475 har skruvlock som vrids 1/3 varv för att öppnas
  • Fritt från DNas, RNas och humant DNA, icke-pyrogent och icke-cytotoxiskt
  • Lockfärg: blå (utom 391-3471 och 391-3478: vit, och 391-3479: svart)
Dokument
Product Family Options
PS
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Material
    Stängningsstorlek
    Lock, färg
    Typ
    Version
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 15 ml
    17×120 mm
    PS
    Med skruvlock
    Blå
    Konisk botten
    Steril
    50/påse, 500/kartong
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2 550,00 kr
    2 550,00 kr
    1 * 500 Items
       2 550,00 kr
  • 15 ml
    17×120 mm
    PS
    Med skruvlock
    Blå
    Konisk botten
    Steril
    100/påse, 1000/kartong
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4 725,00 kr