Centrifugrör, engångs
Catalog # 525-0299
Supplier: NOLATO HERTILA
Specifications
- Stängningsstorlek:-
- Ø×L:17×110 mm
- Typ:Konisk botten
- Kapacitet:15 ml
- Förp.:100
Specifications
About this item
Engångscentrifugrör av polystyren.
Engångscentrifugrör av polystyren.