Centrifugrör
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PC, konisk botten och utan kant, graderat, autoklaverbart.
- Genomskinligt, ingjutna graderingar
- Tål upp till 6000 ×g
- Idealiskt för centrifuger med eller utan kyla
Specifications
- Catalog No:
- 525-2812
- 525-2811
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement