Centrifugrör, Nunc™
Catalog # 734-2186
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Stängningsstorlek:Med skruvlock
- Ø×L:60×130 mm
- Förp.:4 per påse
- Kapacitet:200 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Max g-tal:7000×g
Specifications
About this item
PP, konisk botten, graderat, sterilt, autoklaverbart utan lock.
- Tål upp till 7000×g med adapter för 200 ml
- Ingjuten gradering