Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Stainless steel
Stainless steel, Trådnät för gasbrännare
Stainless steel, Trådnät för gasbrännare
Stainless steel, Trådnät för gasbrännare
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Certifikat
Expandera bilden
Stainless steel, Trådnät för gasbrännare
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Om denna produkt
:
Formel:
Fe
MDL-nummer:
MFCD00148499
:
55.845 g/mol