Degeltång
Leverantör: HAMMACHER KARL
Gå till:
Om denna produkt
Rostfritt stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. För enkel och säker hantering av deglar tillverkade av en mängd olika material.
- Dubbelböjd
- Med skårade spetsar
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. För enkel och säker hantering av deglar tillverkade av en mängd olika material.
- Dubbelböjd
- Med skårade spetsar