Bägaretång, rostfritt stål
Catalog # 231-4145
Supplier: RSG
Specifications
- Längd:330 mm
- Förp.:1
- Spännvidd:60 - 150 mm
Specifications
About this item
Rostfritt ¹⁸/₁₀-stål, antimagnetiskt. För enkel, säker hantering av bägare och liknande behållare. Greppdelen har en beläggning av keramiska fibrer som ger värmeisolering och skyddar behållaren som hanteras.
- Korrosionsresistent
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar