Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tile
Staining tile
8, Ø: 15 mm
Katalog # 631-9132
Leverantör:   KARTELL
Staining tile
Katalog # 631-9132
Leverantör:  KARTELL
Staining tile
Staining tile
8, Ø: 15 mm
Price
50,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS. This thin plate is suitable for staining applications.
W×D: 95×57 mm
Colour: clear
Specifikationer
  • Ant. brunnar:
    8
  • Hålstorlek:
    Ø: 15 mm